Key Documents
630101
Sigma-Aldrich
2-(Propyl-2,3-13C2)pentanoic-4,5-13C2 acid sodium salt
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
(13CH313CH2CH2)2CHCO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. eboll.
220 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[Na+].[13CH3][13CH2]CC(C[13CH2][13CH3])C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
AEQFSUDEHCCHBT-UJNKEPEOSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
111 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)