Documenti
61891
Sigma-Aldrich
L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH(NH2)CO2CH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Beilstein:
4879785
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride, ≥99.0% (AT)
Saggio
≥99.0% (AT)
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D +17.5±1°, c = 1% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white to off-white
Punto di fusione
183.0 °C
applicazioni
cell analysis
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)6(9)10-4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1
HRTQWUHFSXVRPY-NUBCRITNSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3