Documenti
616672
Sigma-Aldrich
DL-Glyceric-2,3,3-d3 acid calcium salt dihydrate
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
(HOCD2CD(OH)CO2)2Ca•2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O.O.[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/i2*1D2,2D;;;
OKEVQKKVYQHNFW-NJEQVFLESA-L
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2