Documenti fondamentali
61642
Sigma-Aldrich
Butyl dodecanoate
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Butyl laurate, Lauric acid butyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.42
Beilstein:
1776360
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
P. eboll.
180 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)