Documenti
616176
Sigma-Aldrich
2-Deoxyadenosine-ribose-5,5-d2 monohydrate
97 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D2H13N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O.[2H]C([2H])(O)[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H13N5O3.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7;/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1/i2D2;
WZJWHIMNXWKNTO-SUJLILKXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3