Documenti fondamentali
612855
Supelco
Gadolinium(III) chloride solution
NMR reference standard, 0.1% in D2O (99.9 atom %), DSS 0.1 %, water 20 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Formula condensata:
GdCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
Grado
NMR reference standard
Composizione
DSS, 0.1%
water, 20%
Concentrazione
0.1% in D2O (99.9 atom %)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 8 in.
Formato
single component solution
Stringa SMILE
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Qualità
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)