Documenti
609404
Sigma-Aldrich
Ammonio-15N2 solfato
20 atom % 15N
Sinonimo/i:
Solfato di ammonio 15N marcato, Diazonio-15N2 solfato
About This Item
Formula condensata:
(15NH4)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
20 atom % 15N
Forma fisica
solid
PM
132.54 by atom % calculation (20 atom % 15N)
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1