Documenti
608181
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-1-13C,1,1-d2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HOCH2[CH(OH)]413CD2OH
Peso molecolare:
185.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]/D
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
Punto di fusione
167-170 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1D2
FBPFZTCFMRRESA-ABCHWDNASA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1