Documenti fondamentali
604658
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH213CH(NH2)CO2H
Peso molecolare:
134.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[13CH](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1
CKLJMWTZIZZHCS-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)