Documenti
603856
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenyl)acetic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC7H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
201 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Nc1ccc(C[13C](O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)/i8+1
CSEWAUGPAQPMDC-VJJZLTLGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3