603678
1,2-Propanediol-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Propylene glycol-1,2-13C2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
187 °C (lit.)
Punto di fusione
-60 °C (lit.)
Densità
1.063 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
C[13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i2+1,3+1
DNIAPMSPPWPWGF-SUEIGJEOSA-N
Confezionamento
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.