602981
Water-17O
15-19.9 atom % 17O
Sinonimo/i:
17O Labeled water
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
15-19.9 atom % 17O
PM
18.17 by atom % calculation
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.044 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)