Documenti
597945
Sigma-Aldrich
4-Ethoxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
Sinonimo/i:
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H2OCH2CH3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
206-211 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1c(C)cc(cc1C)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-4-14-10-7(2)5-9(11(12)13)6-8(10)3/h5-6,12-13H,4H2,1-3H3
FMJASQDMWVBTOJ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3