Key Documents
597104
Sigma-Aldrich
2-Amino-15N-4,6-dimethoxypyrimidine-15N2
99 atom % 15N, 97% (CP)
Sinonimo/i:
4,6-dimethoxy-2-Pyrimidinamine-N,1,3-15N3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H915N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
94-96 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
COc1cc(OC)[15n]c([15NH2])[15n]1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)/i7+1,8+1,9+1
LVFRCHIUUKWBLR-ULEDQSHZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)