Documenti fondamentali
596663
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)thiophene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7BrS
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
95-99 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7BrS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H
XKOJJKOSNQXQGP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)