Key Documents
595209
Sigma-Aldrich
3-(Formylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Sinonimo/i:
3-Formamidophenylboronic acid pinacol ester, N-[3-(4,4,5,5,-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]formamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18BNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
96-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)Nc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18BNO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-6-5-7-11(8-10)15-9-16/h5-9H,1-4H3,(H,15,16)
NYDQNRBQQQKVKY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3