Documenti fondamentali
595160
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-2-methylbenzoxazolium iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20INO
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Punto di fusione
90-94 °C (lit.)
Stringa SMILE
[I-].CCCCCC[n+]1c(C)oc2ccccc12
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)