Documenti fondamentali
593907
Sigma-Aldrich
2-Tolylisocyanide
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4NC
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5140 (lit.)
P. ebollizione
36-38 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1[N+]#[C-]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)