Documenti
593672
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
Formula condensata:
C10H6(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
116.5-120.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc2ccccc2cc1OC
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-7-9-5-3-4-6-10(9)8-12(11)14-2/h3-8H,1-2H3
XYRPWXOJBNGTMX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3