Key Documents
593591
Sigma-Aldrich
(1-Chloro-2-formylvinyl)ferrocene
Sinonimo/i:
(1-Chloro-3-oxo-1-propenyl)ferrocene, 3-Ferrocenyl-3-chloropropenal, [(1-Chloro-2-formylvinyl)cyclopentadienyl]cyclopentadienyliron, ß-Ferrocenyl-ß-chloroacrolein
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11ClFeO
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
74-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.ClC(=CC=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C8H6ClO.C5H5.Fe/c9-8(5-6-10)7-3-1-2-4-7;1-2-4-5-3-1;/h1-6H;1-5H;
RQRKVVWRCJBKBO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Ferrocene-based hydrazones and pyrazoles
  • Complexes with linked ferrocene moieties
Reactant for:
  • Converstion of mathyl ketones into terminal acetylenes
  • Addition and cycloaddition reaction kinetics of substituted ferrocenylketenes
  • Reaction with phenylenediamine in the presence of nickel diacetate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)