Key Documents
593524
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-iodophenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5BFIO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
238-243 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc(I)c1F
InChI
1S/C6H5BFIO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,10-11H
NNMDGAIATJXYFJ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)