Key Documents
593494
Sigma-Aldrich
Tetrakis(pyrrolidino)diborane
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H32B2N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
78-82 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCN(C1)B(B(N2CCCC2)N3CCCC3)N4CCCC4
InChI
1S/C16H32B2N4/c1-2-10-19(9-1)17(20-11-3-4-12-20)18(21-13-5-6-14-21)22-15-7-8-16-22/h1-16H2
SSJAPCOUEXPQNP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)