593311
2-Hydroxy-3-methylpyridine
97%
About This Item
Saggio
97%
Punto di fusione
139-143 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CC=CNC1=O
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-3-2-4-7-6(5)8/h2-4H,1H3,(H,7,8)
MVKDNXIKAWKCCS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)