593095
Diethyl (2-methylallyl)phosphonate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.4380 (lit.)
P. eboll.
62 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphonate
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CC(C)=C)OCC
InChI
1S/C8H17O3P/c1-5-10-12(9,11-6-2)7-8(3)4/h3,5-7H2,1-2,4H3
QOZGSMHGXZMADD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It can also be used as a reactant for:
- Enantioselective total synthesis of 10-isocyano-4-cadinene as antifouling agent.
- Regiospecific preparation of 4-oxo-2-alkenylphosphonates (OAP) via silylation followed by Friedel-Crafts acylation and isomerization. OAP can serve as building blocks for the construction of polyethylenic chains.
- The synthesis of azaphosphone as a potent analgesic/anti-inflammatory agents.
- Enantioselective synthesis of 10-isocyano-4-cadinene and its stereoisomers with antifouling activity
- Preparation of 4-Oxo-2-alkenylphosphonates via silylation followed by regiospecific Friedel-Crafts acylation and isomerization
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)