Documenti fondamentali
593036
Sigma-Aldrich
N-(4-Chlorophenyl)formamide
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4NHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Punto di fusione
101-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(NC=O)cc1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T Yoshida et al.
Sangyo igaku. Japanese journal of industrial health, 34(1), 3-9 (1992-01-01)
Previously, we identified by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) urinary metabolites of p-chloroaniline (p-CA) in a patient with acute p-CA poisoning. Among these metabolites there is a possibility that 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) and p-chloroformanilide (p-CFA) are produced through some unknown metabolic pathways