591475
Chloroacetamidine hydrochloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
98-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].NC(=N)CCl
InChI
1S/C2H5ClN2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H3,4,5);1H
GUPOZVHRTJYZCX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3