Key Documents
591335
Sigma-Aldrich
PAMAM-OS-trimethoxysilyl dendrimer, generation 0 solution
10 wt. % in isopropanol
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=0);dendri PAMAM((NHCH2CH2CO2(CH2)3Si(OCH3)3)8
Peso molecolare:
2391.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Descrizione
trimethoxysilyl surface group
Forma fisica
liquid
PM
generation 0
Caratteristiche
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentrazione
10 wt. % in isopropanol
N° gruppi superficiali
8
Indice di rifrazione
n20/D 1.3859
P. eboll.
82.4 °C
Densità
0.819 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CO[Si](CCCOC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)(OC)OC
Caratteristiche e vantaggi
Contains 8 surface organosilicon groups.
Note legali
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.