Key Documents
590843
Sigma-Aldrich
DL-Valine-2-d1
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCD(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Punto di fusione
295 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(N)(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i4D
KZSNJWFQEVHDMF-QYKNYGDISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)