Documenti
590541
Sigma-Aldrich
Tris(pyrrolidino)borane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24BN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
56-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCN(C1)B(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24BN3/c1-2-8-14(7-1)13(15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16/h1-12H2
JQUDDMWQHIFUQI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3