Documenti
589284
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)methyl]benzotriazole
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15N3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
56-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)Cn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C10H15N3Si/c1-14(2,3)8-13-10-7-5-4-6-9(10)11-12-13/h4-7H,8H2,1-3H3
VRGRHLJMRVGQCS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Alkylation reactions
  • Preparation of inhibitor of p53-MDM2 complex formation
  • Used as a one-carbon synthon for one-carbon homologation of carboxylic acids
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3