Documenti
587893
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminodiphenyl sulfone-15N2
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
O2S(C6H415NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Punto di fusione
175-177 °C (lit.)
Stringa SMILE
[15NH2]c1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc([15NH2])cc2