587850
DL-Tyrosine-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
DL-4-Hydroxyphenyl(alanine-1-13C)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
NC(Cc1ccc(O)cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/i9+1
OUYCCCASQSFEME-QBZHADDCSA-N
WGK 1