Documenti fondamentali
587435
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) phosphate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O4PPr
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.88
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Stringa SMILE
[Pr+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Pr/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+3/p-3
KDCUNMWWJBHRSC-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)