Key Documents
587338
Sigma-Aldrich
Sodium hexanitroiridate(III)
99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Na3Ir(NO2)6
Numero CAS:
Peso molecolare:
537.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Punto di fusione
347-358 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Ir-3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)