Key Documents
587133
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) bromide
anhydrous, 99.99%
About This Item
Formula condensata:
LuBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.68
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.99%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lutetium
Stringa SMILE
Br[Lu](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
DWHGOINJUKABSY-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Ana Santidrián et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(18), 10063-10075 (2020-04-28)
In the present work, the effect of doping on electronic properties in bulk purified and filled arc-discharge single-walled carbon nanotubes samples is studied for the first time by in situ Raman spectroelectrochemical method. A major challenge to turn the potential