Key Documents
58709
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-(1-Boc-4-piperidyl)glycine
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H32N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)N(CC(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C27H32N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-14-12-18(13-15-28)29(16-24(30)31)26(33)34-17-23-21-10-6-4-8-19(21)20-9-5-7-11-22(20)23/h4-11,18,23H,12-17H2,1-3H3,(H,30,31)
VDSAYWOINWZBBH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)