Documenti fondamentali
58340
Sigma-Aldrich
(±)-Isobornyl methyl ether
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
exo-2-Methoxy-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.28
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.462
P. eboll.
70 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[C@@H]1C[C@H]2CC[C@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-10(2)8-5-6-11(10,3)9(7-8)12-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-,11+/m1/s1
ZRHVOKYSOWTPIG-KKZNHRDASA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)