Documenti
58112
Sigma-Aldrich
Iodine tribromide
≥97.0% (RT)
About This Item
Formula condensata:
IBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (RT)
Densità
3.41 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[I](Br)Br
InChI
1S/Br3I/c1-4(2)3
FXOJASSPEGUXFT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter