Documenti fondamentali
579270
Sigma-Aldrich
meso-Octamethylcalix(4)pyrrole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H36N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Stringa SMILE
CC1(C)c2ccc([nH]2)C(C)(C)c3ccc([nH]3)C(C)(C)c4ccc([nH]4)C(C)(C)c5ccc1[nH]5
InChI
1S/C28H36N4/c1-25(2)17-9-11-19(29-17)26(3,4)21-13-15-23(31-21)28(7,8)24-16-14-22(32-24)27(5,6)20-12-10-18(25)30-20/h9-16,29-32H,1-8H3
XZCHDFOYWDLFEY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)