Key Documents
578118
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1-Allyl-2,5-dimethylpiperazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n25/D 1.4730 (lit.)
P. eboll.
60-61 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H]1CN(CC=C)[C@H](C)CN1
InChI
1S/C9H18N2/c1-4-5-11-7-8(2)10-6-9(11)3/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
VKUXNUOPPQWDMV-DTWKUNHWSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)