577812
2,3′-Bithiophene
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Punto di fusione
60-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1csc(c1)-c2ccsc2
InChI
1S/C8H6S2/c1-2-8(10-4-1)7-3-5-9-6-7/h1-6H
ILQGHVXNYGLZSR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.