Documenti fondamentali
577219
Sigma-Aldrich
4-Hexyloxyphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
H3C(CH2)5OC6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5150 (lit.)
P. ebollizione
283-284 °C (lit.)
Densità
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCOc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C13H17NO2/c1-2-3-4-5-10-16-13-8-6-12(7-9-13)14-11-15/h6-9H,2-5,10H2,1H3
XQMJWYWIVNCPKB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)