Documenti fondamentali
576891
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino(cyclohexane-d10)
(cis/trans mixture), 98 atom % D
Sinonimo/i:
1,2-Cyclohexanediamine, 1,2-Cyclohexanediamine-d10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D10H4N2
Peso molecolare:
124.25
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Composizione
(cis/trans mixture)
P. ebollizione
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.011 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+10
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D
SSJXIUAHEKJCMH-MBXGXEIXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)