Documenti fondamentali
576751
Sigma-Aldrich
Naphtho[2,1,8-qra]naphthacene-7,12-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Punto di fusione
254.2-255.9 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1cc4ccc5cccc6ccc3c4c56
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)