Documenti
576417
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-3-methyl-4-phenylcoumarin
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
223-228 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=C(c2ccccc2)c3ccc(O)cc3OC1=O
InChI
1S/C16H12O3/c1-10-15(11-5-3-2-4-6-11)13-8-7-12(17)9-14(13)19-16(10)18/h2-9,17H,1H3
JILNSPBYFPSJRO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves