Documenti fondamentali
575607
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium tetrachloroferrate(III)
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tetraethylammonium iron(III)tetrachloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H20Cl4FeN
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
solid
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Fe-](Cl)(Cl)Cl.CC[N+](CC)(CC)CC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)