Documenti fondamentali
575194
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Pr2(SO4)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
570.00
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
crystalline
Stringa SMILE
[Pr+3].[Pr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)