Documenti fondamentali
575186
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Nd2(SO4)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.43
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
powder
Stringa SMILE
[Nd+3].[Nd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)