Documenti fondamentali
575069
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,5-dimethylisoxazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
41-46 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1noc(C)c1N
InChI
1S/C5H8N2O/c1-3-5(6)4(2)8-7-3/h6H2,1-2H3
INSUSOZBMWJGDG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Amino-3,5-dimethylisoxazole can be prepared via reduction of 3,5-dimethyl-4-nitroisoxazole in the presence of Zn/NH4Cl in H2O.
Applicazioni
4-Amino-3,5-dimethylisoxazole may be used in the synthesis of 3,5-dimethyl-4-phenylazoisoxazole via reaction with nitrosobenzene.The diazonium salt of 4-Amino-3,5-dimethylisoxazole can react with cupric sulfate to form acetyltriazole derivatives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Grunanger P and Vita-Finzi P
Isoxazoles, Volume 49, part 1 (1991)
Transformations in the Isoxazole Series: Synthesis of Substituted 2-Aminothiazoles
Pascual A, et al.
Helvetica Chimica Acta, 74(3), 531-542 (1991)
"Transformations in the Isoxazole Series: Synthesis of Substituted 2-Aminothiazoles"
Pascual A, et al.
Helvetica Chimica Acta, 74(3), 531-542 (1991)