Documenti fondamentali
574287
Sigma-Aldrich
[2-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]trimethylammonium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H35ClNP
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12350000
ID PubChem:
Punto di fusione
223 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)CCP(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)